Learn More
Etil alfa-(p-Metoxifenil)-beta-(dimetilamino)propionato, TRC
Código de producto. 30004855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004855 500 mg 500 miligramos
30006531 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925055500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 323176-93-8
Fórmula molecular C14 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 251.32
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-[(dimethylamino)methyl]-4-methoxy-, ethyl ester, Ethyl α-(p-methoxyphenyl)-β-(dimethylamino)propionate, α-[(Dimethylamino)methyl]-4-methoxybenzeneacetic Acid Ethyl Ester, Venlafaxine EP Impurity B;
Nombre IUPAC Etil 3-(dimetilamino)-2-(4-metoxifenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO3/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1521
Porcentaje de pureza >95%