Learn More
alfa-Bromofenilacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935001 5 g Frasco de vidrio 5 g
11965001 25 g Frasco de vidrio 25 g
11955001 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2882-19-1 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2882-19-1
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.10
Número MDL MFCD00013536
Clave InChI BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
PubChem CID 97780
Nombre IUPAC 2-bromo-2-fenilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl α-bromophenylacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3890g/mL
Punto de ebullición 89°C to 92°C (1.2 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Ch(Br)COOCH2CH3
Índice de refracción 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.389
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl alpha-bromophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1