Learn More
alfa-Bromofenilacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444587 250 g 250 g
11424587 10 g 10 g
11434587 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21114.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2882-19-1 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester is used as an alkyl halide initiator in controlled/living radical polymerization of styrene and methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster etílico de ácido α-bromobencenoacético se utiliza como iniciador de haluro de alquilo en la polimerización controlada/viva de los radicales de estireno y metacrilato de metilo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2882-19-1
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.10
Número MDL MFCD00013536
Clave InChI BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
PubChem CID 97780
Nombre IUPAC 2-bromo-2-fenilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl alpha-bromophenylacetate
Densidad 1.389
Punto de ebullición 164°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5395
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 97%