Learn More
Etil alfa-bromo-beta-fenilpropionato 90%, TRC
Código de producto. 30379654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379654 2 g
30371266 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9004802G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39149-82-1
Fórmula molecular C11 H13 Br O2
Peso molecular (g/mol) 257.12
Sinónimo Ethyl ±-Bromo-2-phenylpropionate
Nombre IUPAC Etil 2-bromo-3-fenilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(Br)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl alpha-Bromo-beta-phenylpropionate
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0099