Learn More
Etil-alfa,alfa-d2-benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylbenzene-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 1861-01-4 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H8 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene, ethyl-1,1-d2- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Ethyl-1,1-d2-benzene (ACI), (Ethyl-α,α-d2)benzene, 1,1-Dideuterioethylbenzene, Ethylbenzene-d2, Ethylbenzene-α,α-d2, Ethylbenzene-α,α-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterioetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 108.1773 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0908 g/mol |
| Mostrar más |