Learn More
Alfa etilo, 4-dibromofenilacetato, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397579 5 g 5 g
11307589 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28093.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77143-76-1 | C10H10Br2O2 | 321.996 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77143-76-1
Fórmula molecular C10H10Br2O2
Peso molecular (g/mol) 321.996
Número MDL MFCD09953497
Clave InChI PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester
PubChem CID 12754876
Nombre IUPAC 2-bromo-2-(4-bromofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate
Densidad 1.642
Punto de ebullición 140°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.99
Porcentaje de pureza ≥97%