Learn More
Ethanol, for spectroscopy, anhydrous, denat. with 5% 2-Propanol + 5% Methanol
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol |
| Absorbancia | 0.01 max. at 300nm, 0.04 max. at 250nm, 0.65 max. at 210nm, 1 max. at 205nm |
| Densidad | 1.59 |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Glass Bottle |
| Forma física | Líquido |
| Residuos después de la evaporación | 0.0005% max. |
| Fórmula lineal | C2H5OH |
| Presión de vapor | Vapor Pressure: 59mbar at 20°C |
| Agua | 0.1% Max. (Coulometric) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethanol, denat. with 2-PrOH and MeOH
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, isopropanol
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas