Learn More
Acrilato de etil (estabilizado con 4-metoxifenol), TRC
Código de producto. 30383623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383623 25 g
30380979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89730025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-88-5
Fórmula molecular C5 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo Acrylic acid ethyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate, Ethyl acrylate, Ethyl acrylic ester, Ethyl propenoate, NSC 8263
Nombre IUPAC etil prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=C
Spécification
Nombre del producto químico o material Acrylic acid-ethyl ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.