Learn More
Tartrato de ácido etílico, TRC
Código de producto. 30380846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30380846 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30380846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE679620250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-4-Ethoxy-2,3-dihydroxy-4-oxobutanoic acid
CAS 608-89-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H10O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo Ethyl acid tartrate, Monoethyl tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c1-2-12-6(11)4(8)3(7)5(9)10/h3-4,7-8H,2H2,1H3,(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
SMILES OC([C@H](O)[C@@H](O)C(OCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477
Porcentaje de pureza >95