Learn More
Acetopiruvato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414884 5 g 5 g
11424884 25 g 25 g
11434884 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414884 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13808.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-79-2 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Ethyl acetopyruvate is used in the preparation of 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester. It is involved in the preparation of ethyl 5-amino-2-methylpyndine-4-carboxyIate by reacting with nitroacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetopiruvato de etilo se utiliza en la preparación de éster etílico de ácido 5-metil-isoxazol-3-carboxílico. Participa en la preparación 5-amino-2-metilpiridina-4-carboxiIato de etilo al reaccionar con nitroacetamida.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, cloroformo, metanol y etanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-79-2
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00009124
Clave InChI OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69208
Nombre IUPAC 2,4-dioxopentanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetopyruvate
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 1.126
Punto de ebullición 108°C to 109°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 5 g
Beilstein 607062
Sinónimo ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
Información de solubilidad Miscible with water,ether,chloroform,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 98%