Learn More
Etil Acetolactato, TRC
Código de producto. 30380500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380500 25 mg
30384316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89619025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16508-89-7
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Sinónimo Ethyl 2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate, 2-Hydroxy-2-methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxy-2-methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C(C)(O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetolactate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h6,9H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0736