Learn More
Acetoacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30372505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30372505 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30372505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899545100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetoacetate
CAS 141-97-9
Fórmula molecular C6H10O3
Cantidad 100 g
Sinónimo Ethyl Acetoacetate-1,2,3,4, 1-Ethoxybutane-1,3-dione, 3-Oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Ethyl Ester, Acetylacetic Acid Ethyl Ester, EAA, Ethyl 2-Acetoacetate, Ethyl 2-Methyl-3-oxopropionate, Ethyl 3-Ketobutyrate, Ethyl 3-Oxobutanoate, Ethyl 3-Oxobutyrate, Ethyl Acetoacetate, Ethyl Acetonecarboxylate, Ethyl Acetylacetate, NSC 37390, NSC 8657
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 130.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063