Learn More
Acetoacetato de etilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10385700 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10385700 2.5 L 2.50 LT
10664722 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10385700 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0950/17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 141-97-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL 9199
Clave InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Especificaciones
Punto de fusión de -45 °C
Color Incolora
pH 4
Punto de ebullición de 180 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,14g/mol
Presión de vapor 1 hPa a 20 °C
Forma física Líquido