Learn More
Acetoacetato de etilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10449220 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
missing translation for 'unitSize':
1 LT
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase missing translation for 'unitSize'
10449220 25 L Tambor de plástico 25 litros
10429030 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10162860 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10449220 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 117970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00€
    374.65€ / 25 litros
    Ahorro 62.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-97-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00009199
Clave InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl acetoacetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 180.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4180 to 1.4200
Cantidad 25 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Índice Merck 15, 3812
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosidad 1.696 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido