Learn More
Clorhidrato de acetimidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744163 50 g Frasco de vidrio 50 g
10272602 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224100500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2208-07-3 | C4H9NO·HCl | 123.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2208-07-3
Fórmula molecular C4H9NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 123.58
Número MDL MFCD00012572
Clave InChI WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acetimidate hydrochloride, ethyl ethanimidate hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl ethanimidoate hydrochloride, ethylacetimidatehydrochloride, ethyl iminoacetate hydrochloride, ea hydrochloride, acetimidic acid, hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride 1:1, ethanimidic acid, hydrochloride
PubChem CID 2724290
Nombre IUPAC etanimidato de etilo; clorhidrato
SMILES CCOC(=N)C.Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethyl acetimidate hydrochloride
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(=NH)OC2H5·HCl
Cantidad 50 g
Beilstein 02, 182
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetimidate hydrochloride
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.