Learn More
Clorhidrato de acetimidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458547 250 g 250 g
11438547 10 g 10 g
11448547 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18618.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2208-07-3 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
Ethyl acetimidate hydrochloride was used in preparation of amidinated carbonic anhydrase via chemical modification of human erythrocyte carbonic anhydrase. It was also used in synthesis of methyl 2-methyl-2-thiazoline-4-carboxylate hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de acetimidato de etilo se utilizó en la preparación de la anhidrasa carbónica amidada mediante modificación química de la anhidrasa carbónica eritrocita humana. También se utilizó en la síntesis de clorhidrato de metilo 2-metil-2-tiazolina-4-carboxilato.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2208-07-3
Número MDL MFCD00012572
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetimidate hydrochloride
Punto de fusión ∼108°C (decomposition)
Fórmula molecular C12H9NO3
Cantidad 250 g
Beilstein 3552401
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-nitrodiphenyl ether, 2-nitrophenyl phenyl ether, benzene, 1-nitro-2-phenoxy, o-nitrophenyl phenyl ether, 2-nde, phenyl o-nitrophenyl ether, ether, o-nitrophenyl phenyl, ether, 2-nitrophenyl phenyl, ether, 2-nitrodiphenyl,, ganoderic-acid-g
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/L).
Clave InChI VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-Nitro-2-fenoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 215.21
PubChem CID 16661
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 97%