Learn More
Etil acetimidato hidrocloruro (>90%), TRC
Código de producto. 30377413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377413 10 g 10 g
30371855 5 g -
30373131 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89882810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2208-07-3
Fórmula molecular C4H9NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 123.58
Sinónimo Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl acetimidate hydrochloride, Ethyl acetoamidate hydrochloride, Ethyl acetocarboximidate hydrochloride, Ethyl acetoimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidoate hydrochloride, Ethyl iminoacetate hydrochloride, Acetimidic acid ethyl ester hydrochloride, Ethanimidic acid ethyl ester hydrochloride
Nombre IUPAC etanimidato de etilo; clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetimidate Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0451