Learn More
Ethyl Acetate (Sequencing), Fisher BioReagents
Código de producto. 10163333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163333 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 10163333 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP11251
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este disolvente se utiliza comúnmente en la síntesis de ADN o péptidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Punto de fusión -83.5°C
Absorbancia 1 max. at 255nm, 0.15 max. at 260nm, 0.025 max. at 270nm
Color Incolora
Densidad 0.902g/cm³
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3680 to 1.3710 (at 25°C)
Residuos después de la evaporación 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.9 %
Ácido valorable 0.0009mEq/g max.
Fórmula lineal CH3COOCH2CH3
Presión de vapor 103mbar at 20°C
Viscosidad 0.45 cP at 20°C
Número UN 1173
Agua 0.02% max.
Índice Merck 15, 3811
Punto de ebullición 75°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Secuenciación