Learn More
Acetato de etilo, para análisis de residuos, adecuado para análisis de residuos y pesticidas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10602292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602292 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10091261 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326610010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.5°C
Nombre de nota ECD Tested, For Pesticide Analysis
Color Incolora
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 78.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3710 to 1.3740
Residuos después de la evaporación 2ppm max.
Gravedad específica 0.902
Fórmula lineal CH3CO2C2H5
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% Max. (coulometric)
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Grado Análisis de
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.