Learn More
Acetato de etilo, Puriss., Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 17258316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 L
Tamaño de la unidad:
1000 litros
17258316 1000 L 1000 litros
1 options
Código de producto. 17258316 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 27227S1000L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etil acetato
Punto de fusión -84°C
CAS 141-78-6
Color Incolora
Cantidad 1000 L
Envase Acero inoxidable retornable, IBC
Fórmula molecular C4H8O2
Sinónimo EtOAc
Punto de ebullición 77°C
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.