Learn More
Acetato de etilo, LC-MS CHROMASOLV™, Solstice
Código de producto. 15654750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15654750 2.5 L 2.50 litro
15644750 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15654750 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 349722.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    130.63€ / 2.5 litros
    Ahorro 15.37€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Densidad 0,902g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2,2 a 11,5%, 38 °F
Temperatura de inflamación −3 °C (26,6 °F)
Punto de ignición 801 °F
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73 mmHg (20 °C)
Número UN UN1173
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,7% (GC)
Grado LC-MS CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.