Learn More
Acetato de etilo, para HPLC, seco, con contenido de agua < 100 ppm, Fisher Chemical
Código de producto. 11478273 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11478273 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
1 options
Código de producto. 11478273
Marca: Fisher Chemical E/0907/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 141-78-6
Punto de fusión -83.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 75°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL 9171
Cantidad 2.5 L
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Densidad del vapor 3.04
ChEBI CHEBI:27750
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Presión de vapor 103mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.