Learn More
Acetato de etilo, Honeywell™
Código de producto. 16605753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16605753 5 L Frasco de plástico 5 litros
1 options
Código de producto. 16605753 Proveedor Fluka N.º de proveedor 163715L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    183.19€ / 5 litros
    Ahorro 29.81€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo de laboratorio, ≥ 99 % (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 141-78-6
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación -4 °C
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Porcentaje de pureza min. 99.0 %
Grado Reactivo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate