Learn More
Acetato de etilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11418243 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11418243 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10204340 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10080130 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
11448243 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
10409750 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10386370 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10409169 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10542334 10 L Recipiente de metal 10 LT
10617412 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11418243 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0850/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    21.60€ / 500 ml
    Ahorro 1.30€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Acetato de etilo, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 9171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Punto de fusión -83.5°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 103 mbar at 20°C
Viscosidad 0.45cp at 20°C
Punto de ebullición 75°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.