Descripción
- Una alternativa verde a los disolventes clorados como el diclorometano (DCM)
- Adecuado para su uso en cromatografía de fase normal y flash
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Acetate Ethanol Solution |
| CAS | 64-17-5, 141-78-6 |
| Cantidad | 4 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C2H6O |
| Concentración | 3:1 v/v |
| Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCO |
| Nombre IUPAC | ethanol |
| Peso molecular (g/mol) | 46.07 |
| Mostrar más |