Learn More
Acetato de etilo-d8, TRC
Código de producto. 30371056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30371056 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678351100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate-d8
CAS 117121-81-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 D8 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ethyl-d5 Acetate-d3, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester Acetic-2,2,2-d3 Acid, Ethyl-d5 Ester Acetic-d3 Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo
Peso molecular (g/mol) 96.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1026
Porcentaje de pureza >95