Learn More
Acetato de etilo-d8, CDN
Código de producto. 30310209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30310209 0.5 g 0.50 g
30321208 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310209 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND54850.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate-d8
CAS 117121-81-0
Fórmula molecular C4 D8 O2
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Ethyl-d5 Acetate-d3, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester Acetic-2,2,2-d3 Acid, Ethyl-d5 Ester Acetic-d3 Acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo
Peso molecular (g/mol) 96.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1026 g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 atom % D, min 98% Chemical Purity