Learn More
Acetato de Etilo-D3, TRC
Código de producto. 30385213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385213 250 mg
30371210 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30385213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678352250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90691-33-1
Fórmula molecular C4 2H3 H5 O2
Peso molecular (g/mol) 91.12
Sinónimo Acetic-2,2,2-d3 acid, ethyl ester, Acetic-d3 acid, ethyl ester (9CI), Ethyl acetate-d3 (6CI), Acetic-2,2,2-d3 acid ethyl ester, Ethyl acetate-2,2,2-D3
Nombre IUPAC Etil 2,2,2-trideuterioacetato
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate 2,2,2-d3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0713