Learn More
Acetato de etilo-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl acetate 2,2,2-d3 |
| CAS | 90691-33-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H5 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic-2,2,2-d3 acid, ethyl ester, Acetic-d3 acid, ethyl ester (9 CI), Ethyl acetate-d3 (6 CI), Acetic-2,2,2-d3 acid ethyl ester, Ethyl acetate-2,2,2-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 91.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.0713 g/mol |
| Mostrar más |