Learn More
acetato de etilo CHROMASOLV™ , para HPLC, ≥ 99,7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15664560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15664560 6 x 1 L paquete de 6
15694550 100 mL 100 ml
15614560 1 L 1 litro
15634560 2 L 2 litros
15624560 2.5 L 2.50 litro
15654560 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Código de producto. 15664560 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348586X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,7 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
Nombre de nota for HPLC
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Cantidad 6 x 1 L
Índice de refracción n20/D 1.3720
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73mmHg (20°C)
Beilstein 506104
Punto de ebullición 76.5°C to 77.5°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.