Learn More
Solstice Acetato de etilo CHROMASOLV™
Código de producto. 15965440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
45 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
45 litros
7 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15965440 7 L 7 litros
15945440 18 L 18 litros
15955440 45 L 45 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15965440 Proveedor Solstice N.º de proveedor 310637L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
acetato de etilo CHROMASOLV™ para el análisis de residuos de plaguicidas, ≥ 99,9%.
  • Para cromatografía de gases (GC).
  • Desarrollado especialmente para la aplicación en análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles utilizando GC.
  • Se especifica el contenido de materia no volátil y agua para cada disolvente.
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo EtOAc
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
pH No hay datos disponibles
Punto de fusión de -84 °C
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0,901 g/cm3
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 11.5 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 97 hPa (20 °C)
Viscosidad 0,45 mPa.s (20 °C)
Número UN UN1173
Concentración ≥99,90%
Punto de ebullición 77 °C (1,013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99,90%
Grado GC