Learn More
Riedel-de Haën Acetato de etilo CHROMASOLV™
Código de producto. 15975500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
15975500 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 15975500 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 34858D7L
acetato de etilo CHROMASOLV™ para HPLC y síntesis orgánica, ≥ 99,7%.
  • Para HPLC y síntesis orgánica.
  • Disolventes multiusos de alta pureza.
  • Alta consistencia de lote a lote.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
pH No data available
Punto de fusión -84°C
CAS 141-78-6
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.901 g/cm3
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación -4°C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula molecular C4H8O2
Presión de vapor 97 hPa (20°C)
Número MDL MFCD00009171
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Sinónimo EtOAc
Punto de ebullición 77°C (1,013 hPa)
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado HPLC