Learn More
Acetato de etilo, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15232178 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15232178 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15232178 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 5277.2500
Especialmente desarrollado para su uso en la evaluación de residuos de pesticidas e insecticidas en muestras de alimentos, piensos, agua o suelo. Acetato de etilo, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ es adecuado para todos los análi
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
  • Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
  • Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
  • Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Punto de fusión -83.57°C
CAS 141-78-6
Color Incolora
Acidez Max. 0.0005meq/g
Densidad 0.9g/cm3 at 20°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2.1 - 11.5 Vol %
Temperatura de inflamación −1°C
Punto de ignición 460°C
Olor Fruit-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular C4H8O2
Fórmula lineal CH3-COO-CH2-CH3
Viscosidad 0.44 mPas at 20°C
Agua Max. 0.05%
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Punto de ebullición 76°C to 78°C
Información de solubilidad 79g/L in water
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.8%
Grado Pesticidas BAKER ANALYZED™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.