Learn More
Acetato de etilo, reactivo ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16695903
Change view
Click to view available options
:
200 L
Código de producto.
16695903 200 L
1 options
Código de producto. 16695903 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor 65812200L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
CAS 141-78-6
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.901 g/cm3
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación -4°C
Fórmula molecular C4H8O2
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Punto de ebullición 77°C (1013 hPa)
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.11
Grado ACS