Learn More
Acetato de etilo, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063170 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10573591 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10211333 5 L Bidón de metal 5 LT
10332583 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10063170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.70€
    49.20€ / 1 litros
    Ahorro 1.50€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.5°C
Densidad 0.9020g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3710 to 1.3740
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.902
Fórmula lineal CH3CO2C2H5
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max.
Beilstein 02, 125
Índice Merck 15, 3811
Punto de ebullición 75.0°C to 78.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.