Learn More
acetato de etilo, ≥ 99,5%, reactivo ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15623600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
4 litros
500 ml
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623600 6 x 500 mL Frasco de vidrio paquete de 6
15603600 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15673590 1 L Glass Bottle 1 litro
15683590 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
15638360 4 L Frasco de vidrio 4 litros
15613600 6 x 1 L Glass Bottle paquete de 6
15693590 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15623600 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 3199026X500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Punto de fusión -84°C
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Cantidad 6 x 500 mL
Límite de explosión 2.2 to 11.5% (38°F)
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73mmHg (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Punto de ebullición 77.5°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate