Learn More
Solstice Acetato de etilo
Código de producto. 15925440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
15925440 18 L 18 litros
1 options
Código de producto. 15925440 Proveedor Solstice N.º de proveedor 2722718L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Acetato de Etilo, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, NF, Ph. Europa, ≥ 99,5% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza.
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
pH No data available
Punto de fusión -84°C
CAS 141-78-6
Color Incolora
Densidad 0.901 g/cm3
Cantidad 18 L
Temperatura de inflamación 11.5 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss.
Fórmula molecular C4H8O2
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 97 hPa (20°C)
Número MDL MFCD00009171
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Sinónimo EtOAc
Punto de ebullición 77°C (1.013 hPa)
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nombre IUPAC etil acetato
Peso molecular (g/mol) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado GC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.