Learn More
Acetato de etilo-13C2, TRC
Código de producto. 30376343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376343 25 mg
30373385 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67835325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84508-45-2
Fórmula molecular C213C2H8O2
Peso molecular (g/mol) 90.09
Sinónimo Acetic Acid Ehyl Ester-13C2, Acetic Ether-13C2, Acetidin-13C2, Acetoxyethane-13C2, EtOAc-13C2, Ethyl Ethanoate-13C2, NSC 70930-13C2, Vinegar Naphtha-13C2
SMILES [13CH3][13C](OCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate-13C2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1