Learn More
Acetamidocianoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332017 10 g 10 g
11322017 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07674.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4977-62-2
Fórmula molecular C7H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00009133
Clave InChI SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl acetamidocyanoacetate, ethyl acetaminocyanoacetate, n-acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate, acetic acid, acetylamino cyano-, ethyl ester, ethyl 2-acetylamino-2-cyanoacetate, ethyl acetamido cyano acetate, glycine, n-acetyl-2-cyano-, ethyl ester, acmc-209ki4, ethyl acetamido-cyanoacetate
PubChem CID 95422
Nombre IUPAC 2-acetamido-2-cianoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetamidocyanoacetate
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 10 g
Beilstein 879845
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%