Learn More
Etil a-tioglucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl a-Thioglucopyranoside |
| CAS | 13533-58-9 |
| Fórmula molecular | C8H16O5S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl 1-Thio-α-D-glucopyranoside, Ethyl-1-thio-α-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O5S/c1-2-14-8-7(12)6(11)5(10)4(3-9)13-8/h4-12H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](SCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(etiltio)-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 224.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.07 |