Learn More
8-(Trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448985 250 mg 250 miligramos
15438985 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35098.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1363404-84-5
Fórmula molecular C11H9F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 258.2
Número MDL MFCD16987556
Clave InChI WZLPRVSGJRYTIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 71627091
Nombre IUPAC 8-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2
Porcentaje de pureza 95%