Learn More
Etil 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11370517 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10009091 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10282722 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370517 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB02003EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 71083-06-2
Fórmula molecular C12H10FNO3
Peso molecular (g/mol) 235.214
Número MDL MFCD00052242
Clave InChI MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
PubChem CID 707160
Nombre IUPAC Etil 8-fluoro-4-oxo-1H-quinolina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.21
Porcentaje de pureza 97%