Learn More
8-Etil-5-oxo-2-(piperazin-1-il)-5,8-dihidropirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxilato de etilo (éster etílico del ácido pipemídico), Mikromol™
Descripción
8-Etil-5-oxo-2-(piperazin-1-il)-5,8-dihidropirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxilato de etilo (éster etílico del ácido pipemídico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester) |
| CAS | 51940-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H21 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester), Pipemidic Acid Trihydrate Imp. E (EP), Pipemidic Acid Imp. E (EP), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl pipemidate, Pipemidic Acid Trihydrate Impurity E, Pipemidic Acid Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N5O3/c1-3-20-10-12(15(23)24-4-2)13(22)11-9-18-16(19-14(11)20)21-7-5-17-6-8-21/h9-10,17H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2nc(ncc2C1=O)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 8-etil-5-oxo-2-piperazin-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |