Learn More
8-Cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469055 1 g 1 g
15479055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35916.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 353258-31-8 | C11H8ClF3N2O2 | 292.642 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353258-31-8
Fórmula molecular C11H8ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 292.642
Número MDL MFCD01833013
Clave InChI AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a-pyridine-2-carboxylate, 4,6-dimethylbenzofuran-3-carboxylic acid, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2,a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 737427
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.65
Porcentaje de pureza 95%