Learn More
8-Bromooctanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 8-Bromooctanoate |
| CAS | 29823-21-0 |
| Fórmula molecular | C10H19BrO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 8-Bromocaprylic Acid Ethyl Ester, 8-Bromooctanoic Acid Ethyl Ester, NSC 100182 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-2-13-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(CCCCCCCBr)=O |
| Nombre IUPAC | 8-bromooctanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.06 |