Learn More
8-bromo-4-cloroquinolina-3-carboxilato de etilo, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476038 1 g 1 g
15415176 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206258-97-1
Fórmula molecular C12H9BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 314.563
Número MDL MFCD00173385
Clave InChI MLHAFVCMBUQWKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-bromo-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 8-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 3418677
Nombre IUPAC 8-bromo-4-cloroquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(=C1Cl)C=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.57
Porcentaje de pureza 97%