Learn More
7-Metoxibenzo[b]furano-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490157 1 g 1 g
11400167 5 g 5 g
11410167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21066.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50551-58-1 | C12H12O4 | 220.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50551-58-1
Fórmula molecular C12H12O4
Peso molecular (g/mol) 220.22
Número MDL MFCD00060510
Clave InChI SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521284
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-benzofuran-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylate
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 97%