Learn More
7-fluoro-1-((2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il)-6-yodo-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
7-fluoro-1-((2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il)-6-yodo-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 7-Fluoro-1-((2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 697762-60-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 7-Fluoro-1-((2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 F I N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 7-Fluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-6-iodo-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-7-fluoro-1-(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-6-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Ethyl 1,4-dihydro-7-fluoro-6-iodo-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19FINO4/c1-4-24-17(23)11-7-20(15(8-21)9(2)3)14-6-12(18)13(19)5-10(14)16(11)22/h5-7,9,15,21H,4,8H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO)C(C)C)c2cc(F)c(I)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 7-fluoro-1-[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]-6-yodo-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |