Learn More
7-cloro-4-etoxi-6-fluoro-3,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 125292-94-6 |
| Fórmula molecular | C14H13ClFNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-19-13-8-5-11(16)10(15)6-12(8)17-7-9(13)14(18)20-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc2cc(Cl)c(F)cc2c1OCC |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-4-etoxi-6-fluoroquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 297.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.0568 |