Learn More
7-cloro-2-oxoheptanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30381211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381211 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30381211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90178510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Fórmula molecular C9H15ClO3
Cantidad 10 g
Sinónimo 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Peso molecular (g/mol) 206.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.071